Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 888,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
888,00 zł
Nazwa produktu
SR9011, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[s]1c(ccc1CN(CC3CN(CC3)C(=O)NCCCCC)Cc2ccc(cc2)Cl)[N+](=O)[O-]
InChI key
PPUYOYQTTWJTIU-UHFFFAOYSA-N
Application
- to study its effects on microglial immune-metabolism
- to study its effects on insulin secretion from human type 2 diabetes islet cells
- to study its effects on thyroid-stimulating hormone β (TSHβ) gene expression
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description The REV-ERB Agonist II, SR9009 controls the biological activity of REV-ERB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications. | description The REV-ERBα Antagonist, SR8278 controls the biological activity of REV-ERBα. | description The REV-ERBα Agonist, GSK4112 controls the biological activity of REV-ERBα. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications. |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) | assay >95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form powder | form liquid | form gum, solid | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: 25 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL |
| color white to beige | color dark brown | color white to yellow-brown | color dark beige |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?