Przejdź do
SML2070
23-Hydroxybetulinic acid
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(3β,4α)-3,23-Dihydroxylup-20(29)-en-28-oic acid, 3β,23-Dihydroxylup-20(29)-en-28-oic acid, 3aH-Cyclopenta[a]chrysene, lup-20(29)-en-28-oic acid deriv., Anemosapogenin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1780,00 zł
1513,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H48O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
472.70
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
under inert gas
1513,00 zł
Cena katalogowa1780,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
under inert gas
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@]2(C)[C@](CC[C@]3(C)[C@]2([H])CC[C@@]4([H])[C@@]3(C)CC[C@]5(C(O)=O)[C@]4([H])[C@H](C(C)=C)CC5)([H])[C@]1(C)CO
InChI
1S/C30H48O4/c1-18(2)19-9-14-30(25(33)34)16-15-28(5)20(24(19)30)7-8-22-26(3)12-11-23(32)27(4,17-31)21(26)10-13-29(22,28)6/h19-24,31-32H,1,7-17H2,2-6H3,(H,33,34)/t19-,20+,21+,22+,23-,24+,26-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
InChI key
HXWLKAXCQLXHML-WGOZWDAUSA-N
Biochem/physiol Actions
23-Hydroxybetulinic acid is a cytotoxic agent from rizoma of Pulsatilla chinensis (Bunge) Regel. Anticancer activity of 23-Hydroxybetulinic acid is associated with depolarizations of the mitochondrial membrane potential and subsequent cell apoptosis. Additionally it induces autophagic cell death in HL-60 cells via the up regulation of Beclin-1.
cytotoxic agent from Pulsatilla chinensis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL83307B8936855057
Anemosapogenin phyproof® Reference Substance
PHL83307
Anemosapogenin
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
≥98% (HPLC)
description
technical grade, 90%
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
90%
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
under inert gas
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)