Product SML2082, Scrambled 10Panx1 trifluoroacetate salt, has been reported to be soluble in DMSO up to a concentration of 25 mM or in water up to a concentration of 0.4 mM. Other sources state a solubility in sterile water of 0.50 mg/mL.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 492,00 zł |
Informacje o tej pozycji
492,00 zł
assay
≥98% (HPLC)
form
film (Colorless)
color
white to off-white
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)CC(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(N)Cc4ccccc4)CO)C(C)C)Cc3ccc(cc3)O)C(=O)NC(C)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(C)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C58H79N15O16/c1-29(2)47(73-55(86)44(28-74)72-50(81)37(59)23-32-11-6-5-7-12-32)56(87)71-41(24-33-16-18-35(75)19-17-33)53(84)70-42(25-34-27-64-38-14-9-8-13-36(34)38)52(83)66-30(3)48(79)67-39(20-21-45(60)76)51(82)65-31(4)49(80)69-43(26-46(77)78)54(85)68-40(57(88)89)15-10-22-63-58(61)62/h5-9,11-14,16-19,27,29-31,37,39-44,47,64,74-75H,10,15,20-26,28,59H2,1-4H3,(H2,60,76)(H,65,82)(H,66,83)(H,67,79)(H,68,85)(H,69,80)(H,70,84)(H,71,87)(H,72,81)(H,73,86)(H,77,78)(H,88,89)(H4,61,62,63)
InChI key
VNQGVHMGXBRHRA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay >97% |
| form film (Colorless) | form film | form film or powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - |
| color white to off-white | color white to beige | color white to off-white | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What can this produce be dissolved in?