Przejdź do
SML2152
10Panx1 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
10Panx trifluoroacetate salt, Trp-Arg-Gln-Ala-Ala-Phe-Val-Asp-Ser-Tyr trifluoroacetate salt, WRQAAFVDSY trifluoroacetate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
666,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C58H79N15O16 · xC2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1242.34 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
film
666,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
film
color
white to beige
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](Cc3ccc(cc3)O)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C58H79N15O16/c1-29(2)47(56(87)70-42(26-46(77)78)53(84)72-44(28-74)55(86)71-43(57(88)89)24-33-16-18-35(75)19-17-33)73-54(85)41(23-32-11-6-5-7-12-32)69-49(80)31(4)65-48(79)30(3)66-51(82)40(20-21-45(60)76)68-52(83)39(15-10-22-63-58(61)62)67-50(81)37(59)25-34-27-64-38-14-9-8-13-36(34)38/h5-9,11-14,16-19,27,29-31,37,39-44,47,64,74-75H,10,15,20-26,28,59H2,1-4H3,(H2,60,76)(H,65,79)(H,66,82)(H,67,81)(H,68,83)(H,69,80)(H,70,87)(H,71,86)(H,72,84)(H,73,85)(H,77,78)(H,88,89)(H4,61,62,63)/t30-,31-,37-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,47-/m0/s1
InChI key
JCJASTVQGSKHKZ-QZHJRRRASA-N
Application
10Panx1 trifluoroacetate salt has been used as the selective pannexin-1 mimetic inhibitory peptide to study the involvement of pannexin-1 in praliciguat (PRL) inhibition of the NACHT, LRR, and PYD domain-containing protein 3 (NLRP3) inflammasome.
Biochem/physiol Actions
Reversible pannexin-1 (panx1) channel blocker that inhibits P2X7R substrate uptake and protects neurons against NMDAR overactivation.
The pannexin-1 (panx1) extracellular sequence-derived 10panx1 functions as a reversible panx1 channel blocker (IC50 = 52 μM; human panx1-overexpressing HEK cells) that effectively inhibits ATP-induced dye-uptake in panx1 HEK cells co-expressing rat or human P2X7R (IC50 = 93 μM), as well as in murine J774 and human alveolar macrophages (Effective conc. 100-200 μM). 10panx1 (100 μM) is shown to protect rat hippocampal neurons against death induction upon NMDAR overactivation by excitotoxic concentrations of NMDA (100 μM) in cultures and ameliorate withdrawal symptoms among morphine-treated rats in vivo (10 μg/rat via intrathecal injection).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2082HPA016930SML2988
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
form
film
form
film (Colorless)
form
buffered aqueous glycerol solution
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
color
white to beige
color
white to off-white
color
-
color
white to off-white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)