Przejdź do
SML2089
NCT-501
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
NCT-501, 8-((4-(Cyclopropanecarbonyl)piperazin-1-yl)-methyl)-7-isopentyl-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione, 8-[[4-(Cyclopropylcarbonyl)-1-piperazinyl]methyl]-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-7-(3-methylbutyl)-1H-purine-2,6-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
595,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H32N6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.52
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
595,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN1C(N(C)C2=C(N(CCC(C)C)C(CN3CCN(C(C4CC4)=O)CC3)=N2)C1=O)=O
InChI key
FSXIBBYWVGWQJL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NCT-501 is a potent and selective inhibitor of Aldehyde dehydrogenase ALDH1A1, a dehydrogenase that has been found to be elevated in certain cancers and in cancer stem cells. NCT-501 had an IC50 value of 40 nM and was found to be 1000-fold selective for ALDH1A1 over other ALDH enzymes and other dehydrogenases. NCT-501 treatment of head and neck squamous-cell carcinoma (HNSCC) explants in combination with cisplatin resulted in a significant decrease in proliferating cells.
Potent and selective inhibitor of Aldehyde dehydrogenase ALDH1A1
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1659SML1671
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)