Przejdź do
SML2091
Dalcetrapib
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
JTT-705, RO-4607381, S-[2-[[1-(2-ethylbutyl)cyclohexane]carbonylamino]phenyl]-2-methylpropanethioate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
715,00 zł
607,75 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H35NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
389.59
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
607,75 zł
Cena katalogowa715,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C(SC1=CC=CC=C1NC(C2(CCCCC2)CC(CC)CC)=O)=O
InChI
1S/C23H35NO2S/c1-5-18(6-2)16-23(14-10-7-11-15-23)22(26)24-19-12-8-9-13-20(19)27-21(25)17(3)4/h8-9,12-13,17-18H,5-7,10-11,14-16H2,1-4H3,(H,24,26)
InChI key
YZQLWPMZQVHJED-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cholesteryl ester transfer protein (CETP) inhibitor; increases serum levels of HDL-cholesterol
Dalcetrapib is a cholesteryl ester transfer protein (CETP) inhibitor. It increases HDL levels, but showed variable results on clinical outcomes. Clinical outcomes, effects on C-reactive protein and cholesterol efflux have been found to be genotype-dependent, influenced by correlated polymorphisms in the ADCY9 (adenylate cyclase type 9) gene. Positive results were obtained with AA genotype of ADCY9 gene whereas the GG genotype showed negative results and the AG genotype was neutral.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3085PZ0170SML3183
description
≥97% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)