Przejdź do
SML3183
Grapiprant
≥98% (HPLC), EP4 receptor antagonist , powder
Synonim(y):
2-Ethyl-4,6-dimethyl-1-[4-[2-[[[[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]carbonyl]amino]ethyl]phenyl]-1H-imidazo[4,5-c]pyridine, CJ-023,423, CJ-023423, N-[({2-[4-(2-ethyl-4,6-dimethyl-1H-imidazo [4,5-c]pyridin-1-yl)phenyl]ethyl}amino)carbonyl]-4-methylbenzenesulfonamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
481,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H29N5O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
491.61
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
481,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Grapiprant, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NS(C1=CC=C(C)C=C1)(=O)=O)NCCC2=CC=C(N3C(CC)=NC4=C3C=C(C)N=C4C)C=C2
InChI
1S/C26H29N5O3S/c1-5-24-29-25-19(4)28-18(3)16-23(25)31(24)21-10-8-20(9-11-21)14-15-27-26(32)30-35(33,34)22-12-6-17(2)7-13-22/h6-13,16H,5,14-15H2,1-4H3,(H2,27,30,32)
InChI key
HZVLFTCYCLXTGV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Grapiprant (CJ-023423) is an orally available, a potent and selective EP4 receptor antagonist that exhibits significant inhibitory effects on paw swelling, inflammatory biomarkers, synovial inflammation and bone destruction in AIA rats. Grapiprant is highly selective for the human EP4 receptor over other human prostanoid receptor subtypes. It also inhibits PGE2-evoked elevation in intracellular cAMP at the human and rat EP4 receptors with pA2 of 8.3 and 8.2 nM, respectively. In vivo, oral administration of grapiprant significantly reduces thermal hyperalgesia induced by intraplantar injection of PGE2 (ED50 = 12.8 mg/kg). It is also effective in models of acute and chronic inflammatory pain. Grapiprant significantly reduces mechanical hyperalgesia in the carrageenan model. Furthermore, it significantly reverses complete Freund′s adjuvant-induced chronic inflammatory pain response. It produces antihyperalgesic effects in animal models of inflammatory pain. Grapiprant is approved and widely used for treatment of osteoarthritis related pain in dogs. Grapiprant is classify as a non-cyclooxygenase inhibiting non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID).
orally available, a potent and selective EP4 receptor antagonist
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R6520SML1610557330
description
≥98% (HPLC)
description
solid, ≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
A cell-permeable, selective inhibitor of cAMP-specific phosphodiesterase (PDE IV; IC₅₀ = 800 nM).
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 0.2 mg/mL, ethanol: 7 mg/mL, DMSO: 7.3 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: soluble
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
color
white
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)