Przejdź do
SML2107
Tulathromycin A
≥94.5 % , powder, macrolide antibiotic
Synonim(y):
(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-13-[[2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-4-C-[(propylamino)methyl]-a-L-ribo-hexopyranosyl]oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-b-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, CP-472295
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
417,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H79N3O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
806.08
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥94.5%
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
417,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tulathromycin A, ≥94.5%
assay
≥94.5%
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@]([C@H](OC([C@@H]([C@H]1O[C@]2([H])O[C@@H](C)[C@@](O)(CNCCC)[C@@](C2)(OC)C)C)=O)CC)([C@@H]([C@H](NC[C@H](C)C[C@]([C@@H]([C@H]1C)O[C@]3([H])O[C@H](C)C[C@H](N(C)C)[C@H]3O)(O)C)C)O)O
InChI
1S/C41H79N3O12/c1-15-17-42-22-41(50)28(8)53-31(20-39(41,10)51-14)55-33-25(5)35(56-37-32(45)29(44(12)13)18-24(4)52-37)38(9,48)19-23(3)21-43-27(7)34(46)40(11,49)30(16-2)54-36(47)26(33)6/h23-35,37,42-43,45-46,48-50H,15-22H2,1-14H3/t23-,24-,25+,26-,27-,28+,29+,30-,31+,32-,33+,34-,35-,37+,38-,39-,40-,41+/m1/s1
InChI key
GUARTUJKFNAVIK-QPTWMBCESA-N
Biochem/physiol Actions
Macrolide antibiotic that inhibits bacterial protein synthesis
Tulathromycin A is a macrolide antibiotic. It binds to the subunit 50S of the bacterial ribosome, interfering with bacterial protein synthesis.
Tulathromycin is a triamilide antimicrobial, which is structurally similar to the di-basic azalide antibiotic azithromycin. It is used to treat bovine and swine bacterial respiratory diseases.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
FLUH99CE4AD9Y0000306PHR1088
Azithromycin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000306
Azithromycin
description
≥94.5%
description
-
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
≥94.5%
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)