Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 835,00 zł 709,75 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H35F2N5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
527.61
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
709,75 zł
Cena katalogowa835,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
colorless to very dark brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1)C(C)=CC2=C1C(N[C@H]3[C@H](OCC4CCC(F)(F)CC4)CNC[C@@H]3OC)=NC=C2C5=CN=CC(C)=C5
Biochem/physiol Actions
Aqueous soluble inhibitor that targets ATAD2 & ATAD2B bromodomain with high selectivity and submicromolar affinity.
GSK8814 is an aqueous soluble (>439 μM) inhibitor that targets ATAD2 & ATAD2B bromodomain (BD) with submicromolar affinity (pKd = 8.1 for ATAD2 by ITC) and high selectivity (pIC50 = 7.3/ATAD2 BD & 7.7/ATAD2B BD in competitive ligand binding assays by TR-FRET; pIC50 ≤4.5 when using BD1/BD2 of BRD2-4 or BRDT). When tested using intact cells, GSK8814 effectively disrupts histone H3.3 interaction with ATAD2 BD construct (IC50 = 2.7 μM), but not full-length ATAD2. GSK8814, but not its less active diastereomer GSK8815, is shown to suppress LNCaP colony formation in a soft agar assay, albeit with a high effective concentration (by 56% at 20 μM).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color colorless to very dark brown | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?