Przejdź do
SML2114
ZD7155 hydrochloride
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
5,7-Diethyl-3,4-dihydro-1-[[2’-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1’-biphenyl]-4-yl]methyl]-1,6-naphthyridin-2(1H)-one hydrochloride, ZD 7155
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
422,00 zł
358,70 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H26N6O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
474.99
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
358,70 zł
Cena katalogowa422,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC1=C(C2=CC(CC)=N1)CCC(N2CC3=CC=C(C=C3)C4=C(C=CC=C4)C5=NN=NN5)=O.Cl
InChI
1S/C26H26N6O.ClH/c1-3-19-15-24-22(23(4-2)27-19)13-14-25(33)32(24)16-17-9-11-18(12-10-17)20-7-5-6-8-21(20)26-28-30-31-29-26;/h5-12,15H,3-4,13-14,16H2,1-2H3,(H,28,29,30,31);1H
InChI key
NAGGAAHTUXEGFG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective Angiotensin II AT1 antagonist
ZD7155 is a potent selective Angiotensin II AT1 antagonist. In one study ZD 7155 was found to be longer-acting and approximately ten times as potent as losartan in suppressing the angiotensin II-induced pressor response.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2261SML2911SML3000
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)