Przejdź do
SML2135
Biotinyl tyramide
≥97% (HPLC), powder, tyramide signal amplifier
Synonim(y):
(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, BP, Biotin-Phenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
863,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H25N3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
863,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Biotinyl tyramide, ≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(NCCC1=CC=C(O)C=C1)CCCC[C@@H]2SC[C@@]3([H])[C@]2([H])NC(N3)=O
InChI
1S/C18H25N3O3S/c22-13-7-5-12(6-8-13)9-10-19-16(23)4-2-1-3-15-17-14(11-25-15)20-18(24)21-17/h5-8,14-15,17,22H,1-4,9-11H2,(H,19,23)(H2,20,21,24)/t14-,15-,17-/m0/s1
InChI key
VZWXNOBHWODXCW-ZOBUZTSGSA-N
Application
Biotinyl tyramide or Biotin-Phenol has been used in proximity-dependent labeling for protein identification.
Biochem/physiol Actions
Biotinyl tyramide is a reagent used for tyramide signal amplification for both immunohistochemistry (IHC) and in situ hybridization protocols and with either chromogenic or fluorescence detection. Preliminary binding of a probe is followed by secondary detection of the probe with an HRP-labeled antibody or streptavidin conjugate. Catalysis by the HRP results in the deposition of multiple biotinyl tyramide molecules in the immediate vicinity of the probe that can then be detected with a labeled streptavidin conjugate. Detection sensitivity can be 100-fold or more sensitive compared to conventional detection procedures.
Reagent used for tyramide signal amplification
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A534891827729078
Biotin certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
91827
Biotin
description
≥97% (HPLC)
description
solid, ≥98% (TLC)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
solid
form
-
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO or DMF: soluble
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to off-white
color
white
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)