Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H6Cl2N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.10
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C(OC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2C#N)C=C1Cl
InChI
1S/C13H6Cl2N2O3/c14-11-3-2-10(6-12(11)15)20-13-4-1-9(17(18)19)5-8(13)7-16/h1-6H
InChI key
QAYKDRUKUZJJSO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MDL-860 is a 5-nitro-2-phenoxybenzonitrile that exerts broad-spectrum antipicornaviral activity (MIC50 from 0.1-1.5 μg/mL in HeLa cultures) by acting as an irreversible inhibitor against host phosphatidylinositol-4 kinase beta (PI4KB; PtdIns 4-kinase beta; PI4Kbeta; NPIK; PI4K92) via covalent modification of Cys646 located at the bottom of a surface pocket apart from the PI4KB active site. MCL-860 (MIC50 from 0.1-1.5 μg/mL in HeLa cultures). A pleconaril/MDL-860/oxoglaucine consecutive alternating administration (CAA), but not simultaneous daily treatment, is reported to be effective against coxsackievirus B1 infection without the development of drug resistance in newborn mice (75 mg/kg MDL-860 via s.c. every third day on the day following pleconaril and prior to oxoglaucine).
Phosphatidylinositol 4-kinase Beta (PI4KB) inhibitor with broad-spectrum antipicornavirus activity.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?