Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H16N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C#CC1=CC=CC(NC2=NC3=CC=CC=C3N=C2NC4=CC=CC(C#C)=C4)=C1
InChI key
SCUPZFSEJFWQIS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
TD52, an erlotinib analog, is a putative inhibitor of CIP2A that exhibits potent antitumor efficacy on HCC and TNBC cells. TD52 induces apoptosis through downregulation of CIP2A (Cancerous inhibitor of protein phosphatase 2A) in HCC, NSCLC and TNBC cells. Apparently TD52 indirectly downregulates CIP2A transcripts through interrupting the binding of Elk1 to CIP2A promoter. TD52 is a weak inhibitor of EGFR tyrosine kinase.
putative inhibitor of CIP2A that exhibits potent antitumor efficacy on HCC and TNBC cells.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description targeting mouse Cip2a | description clone 6G8-G1, from mouse | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form lyophilized powder | form - | form buffered aqueous glycerol solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
TD52 apoptosis inducer for cancer research | - | - | - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?