Przejdź do
SML2158
VX-680
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
MK 0457, MK-0457, MK0457, N-[4-[[4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-6-[(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)amino]-2-pyrimidinyl]thio]phenyl]cyclopropanecarboxamide, Tozasertib, VX 680, VX680
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H28N8OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
464.59
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1CC1)NC(C=C2)=CC=C2SC3=NC(N4CCN(C)CC4)=CC(NC5=NNC(C)=C5)=N3
InChI
1S/C23H28N8OS/c1-15-13-20(29-28-15)25-19-14-21(31-11-9-30(2)10-12-31)27-23(26-19)33-18-7-5-17(6-8-18)24-22(32)16-3-4-16/h5-8,13-14,16H,3-4,9-12H2,1-2H3,(H,24,32)(H2,25,26,27,28,29)
InChI key
GCIKSSRWRFVXBI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ATP site-targeting potent aurora kinase and Abl inhibitor with in vitro and in vivo anticancer efficacy.
VX-680 is an ATP site-targeting potent aurora kinase inhibitor (Aurara A/B/C Ki(app) = 0.6/18/4.6 nM) that affects FLT3, BCR-Abl, BCR-Abl (T315I), Lck, ITK, Src, and Fyn only at higher concentrations (Ki(app) = 30, 30, 42, 80, 220, 350, 520 nM, respectively) and exhibits little inhibitory potency toward 52 other kinases (Ki(app) >1 μM). VX-680 exhibits potent antiproliferation activity in a wide variety of cancer cultures (IC50 from 15 to 113 nM) as a result of cell cycle arrest and apoptosis induction, as well as causes tumor retardation (by 98% on day 13; 75 mg/kg b.i.d i.p.; HL-60 in mice) and regression (2 mg/kg/h 3 d/wk i.v. infusion; HCT116 in rats) in vivo. Crystallography data reveal a tight association of VX-680 with a hydrophobic pocket present only in a closed, inactive kinase conformation, which forms the basis of its selectivity profile, including its activity toward wild-type and the Imatinib-resistant (T315I) Abl.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_94011007SAB4600368SAB4600367
vibrant-m
OX-68
description
≥98% (HPLC)
description
Reactivity: Anti-CD4, rat, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 94011007
description
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
form
powder
form
-
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)