Przejdź do
SML2169
Diphenidol hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
α,α-Diphenyl-1-piperidinebutanol hydrochloride, Diphenyl(3-(1-piperidyl)propyl)carbinol hydrochloride, 1,1-Diphenyl-4-piperidino-1-butanol, Difenidol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
271,00 zł
230,35 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
546,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H27NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
345.91
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.77
EC Number:
221-850-0
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
230,35 zł
Cena katalogowa271,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.OC(CCCN1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H27NO.ClH/c23-21(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)15-10-18-22-16-8-3-9-17-22;/h1-2,4-7,11-14,23H,3,8-10,15-18H2;1H
InChI key
AVZIYZHXZAYGJS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Diphenidol is a non-selective muscarinic acetylcholine receptor antagonist. Diphenidol is an antiemetic agent used in the treatment of vomiting and vertigo.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)