Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5)2C(OH)CO2CH2CH2N(C2H5)2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.88
EC Number:
200-324-4
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
mp
177-179 °C (lit.)
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CCOC(C(C1=CC=CC=C1)(O)C2=CC=CC=C2)=O)CC.Cl
InChI
1S/C20H25NO3.ClH/c1-3-21(4-2)15-16-24-19(22)20(23,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;/h5-14,23H,3-4,15-16H2,1-2H3;1H
InChI key
ZCEHOOLYWQBGQO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Benactyzine is an anticholinergic and antimuscarinic drug that was used as antidepressant. Benactyzine was discontinued in US due to its ineffectiveness.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?