Przejdź do
SML2252
TP053
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-Methyl-6-nitro-2-phenylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
335,00 zł
284,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10N4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.31
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
284,75 zł
Cena katalogowa335,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CNC1=NC(C2=CC=CC=C2)=NC3=C1C=C(S3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H10N4O2S/c1-14-12-9-7-10(17(18)19)20-13(9)16-11(15-12)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3,(H,14,15,16)
InChI key
JHLJMVJTSFLRPS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
TP053 is a potent thienopyrimidine antitubercular agent that kills both replicating and nonreplicating Mycobacterium tuberculosis. It appears that TP053 is a prodrug, which is activated by mycothiol-dependent reductase Rv2466c.
potent thienopyrimidine antitubercular agent that kills both replicating and nonreplicating Mycobacterium tuberculosis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0382SML2736SML1931
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >2 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
yellow to orange
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)