Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H21NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, under inert gas
2990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, under inert gas
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](OC(CCC)=O)CN2[C@@]([C@@H](O)CC2)([H])[C@H]1O
InChI
1S/C12H21NO5/c1-2-3-9(15)18-8-6-13-5-4-7(14)10(13)12(17)11(8)16/h7-8,10-12,14,16-17H,2-6H2,1H3/t7-,8-,10+,11+,12+/m0/s1
InChI key
HTJGLYIJVSDQAE-VWNXEWBOSA-N
Biochem/physiol Actions
Celgosivir is a prodrug of natural bicyclic iminosugar castanospermine that exhibits antiviral activity in vivo including HCV and dengue. Celgosivir is an inhibitor of α-glucosidases, which inhibits glycoprotein processing in cell culture. Apparently inhibition of α-glucosidases within infected cell prevents secretion of virus.
prodrug of natural bicyclic iminosugar castanospermine that exhibits antiviral activity.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C |
| storage condition under inert gas, desiccated | storage condition desiccated |
| color white to beige | color white to beige |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 2 mg/mL, clear |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?