Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 351,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H30N4O2S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
463.04
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
351,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1nc(c5c1cccc5)N2CCN(CC2)CCCCN3C(=O)[C@@H]4[C@@H](CCCC4)C3=O.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C23H30N4O2S.ClH/c28-22-17-7-1-2-8-18(17)23(29)27(22)12-6-5-11-25-13-15-26(16-14-25)21-19-9-3-4-10-20(19)30-24-21;/h3-4,9-10,17-18H,1-2,5-8,11-16H2;1H/t17-,18+;
InChI key
HIZFAPMOZFYELI-GNXQHMNLSA-N
Biochem/physiol Actions
D2 and 5-HT2 antagonist with antipsychotic (neuroleptic) and antiemetic efficacy.
Perospirone (SM-9018) is a typical neuroleptic (antipsychotic) agent that displays high affinity for 5-HT2, D2 and 5-HT1A receptors (Ki = 0.61, 1.4 and 2.9-1.8 nM, respectively), moderate affinity for alpha 1 and D1 receptors (Ki = 17 and 41 nM, respectively), while exhibiting much reduced affinity for alpha 2 (Ki = 408 nM) and little affinity toward muscarinic, opiate, glutamate, phencyclidine, benzodiazepine or GABAA receptors (Ki >1 μM). SM-9018 antagonizes both D2-dependent (e.g. methamphetamine-induced hyperactivity, apomorphine-induced stereotypy) and 5-HT2-mediated (e.g. tryptamine-induced clonic seizure) activities in vivo, while exhibiting very low cataleptogenic and central depressant activities commonly observed with two other neuroleptics, haloperidol and chlorpromazine.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?