Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026zSchnelldorf Distribution | 433,00 zł 368,05 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H26N4O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
434.51
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
368,05 zł
Cena katalogowa433,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=NN=C(C(CC)CC)S1)C2=CC(OC)=C(OC3CCCC3)C=C2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H26N4O5S/c1-4-12(5-2)19-22-23-20(30-19)21-18(25)14-10-16(28-3)17(11-15(14)24(26)27)29-13-8-6-7-9-13/h10-13H,4-9H2,1-3H3,(H,21,23,25)
InChI key
QRUAZOLDUDHNBK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Sk052-145-2 is a potent and selective inhibitor of bacterial Lipoprotein signal peptidase (Lsp). Sk052-145-2 potently inhibits growth of E. Coli in a presence of polymyxin B nonapeptide (PMBN).
potent and selective inhibitor of bacterial Lipoprotein signal peptidase (Lsp)
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description cationic cyclic peptide |
| assay ≥97% (HPLC) | assay - |
| form powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color white to light yellow |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?