Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 395,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
395,00 zł
Nazwa produktu
Rhynchophylline, ≥95% (HPLC)
biological source
Uncaria rhynchophylla
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N21[C@H]([C@@]3(CC2)c4c(cccc4)NC3=O)C[C@@H]([C@H](C1)CC)\C(=C/OC)\C(=O)OC
InChI
1S/C22H28N2O4/c1-4-14-12-24-10-9-22(17-7-5-6-8-18(17)23-21(22)26)19(24)11-15(14)16(13-27-2)20(25)28-3/h5-8,13-15,19H,4,9-12H2,1-3H3,(H,23,26)/b16-13+/t14-,15-,19-,22+/m0/s1
InChI key
DAXYUDFNWXHGBE-KAXDATADSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description from marigold | description from Anacystis nidulans algae |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay - | assay - |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility - | solubility - | solubility diethyl ether: 0.1 mg/10 mL |
| color white to beige | color - | color orange to brown | color blue to very dark blue |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in dry ice | shipped in - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rhynchophylline
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?