This product is non-sterile. A small filtration device, such as SLLG013SL, can be used for DMSO filtration.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 427,00 zł |
Informacje o tej pozycji
427,00 zł
Nazwa produktu
Ganciclovir ready made solution, ≥99% (HPLC), 10 mM in DMSO
assay
≥99% (HPLC)
form
DMSO solution
concentration
10 mM in DMSO
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]1(c2[nH]c(n[c](c2nc1)=O)N)COC(CO)CO
InChI
1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)11-3-14(7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17)
InChI key
IRSCQMHQWWYFCW-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% (HPLC), 10 mM in DMSO | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description A nucleoside analog structurally related to Acyclovir. |
| assay ≥99% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| form DMSO solution | form - | form - | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| concentration 10 mM in DMSO | concentration - | concentration - | concentration - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ganciclovir ready made solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Muta. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is Ganciclovir ready made solution (SML2346-1ML) sterile? Can I add it to my cell culture without filtration?