Przejdź do
SML2357
Isavuconazole
≥98% (HPLC), powder, fungal sterol biosynthesis inhibitor
Synonim(y):
(2R,3R)-3-[4-(4-Cyanophenyl)thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol, 1-[(2R,3R)-3-[4-(4-Cyanophenyl)thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorophenyl)-2-hydroxybutyl]-1,2,4-triazole, 4-[2-[(1R,2R)-2-(2,5-Difluorophenyl)-2-hydroxy-1-methyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]-4-thiazolyl]benzonitrile, BAL 4815, RO 0094815
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H17F2N5OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
437.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Produkt SML2357 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Isavuconazole, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(cc(cc1)F)[C@](O)([C@@H](C)c3[s]cc(n3)c4ccc(cc4)C#N)C[n]2ncnc2
InChI
1S/C22H17F2N5OS/c1-14(21-28-20(10-31-21)16-4-2-15(9-25)3-5-16)22(30,11-29-13-26-12-27-29)18-8-17(23)6-7-19(18)24/h2-8,10,12-14,30H,11H2,1H3/t14-,22+/m0/s1
InChI key
DDFOUSQFMYRUQK-RCDICMHDSA-N
Application
Isavuconazole has been used as an antifungal agent to test its effect on Mucor circinelloides gene transcription. It has also been used
to analyze its in vitro activity against isolates from the R. argillacea species complex A. fumigatus, N. hiratsukae and C. parapsilosis.
Biochem/physiol Actions
Isavuconazole is a triazole antifungal drug. It inhibits fungal sterol biosynthesis by inhibition of cytochrome P450 sterol 14-α-demethylase (CYP51), an enzyme in the sterol biosynthesis pathway that leads from lanosterol to ergosterol. It has been approved for the treatment of both invasive aspergillosis and invasive mucormycosis.
Triazole antifungal drug.
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)