Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H26O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.41
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
2059239
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Produkt SML2364 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
USDEA Schedule III
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)C(=O)CC[C@@]24[H]
InChI
1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-16H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
InChI key
AEMFNILZOJDQLW-QAGGRKNESA-N
Biochem/physiol Actions
4-Androstenedione, commonly known as Androstenedione, is an endogenous androgen steroid hormone. 4-Androstenedione functions as an intermediate in the biosynthesis of testosterone, estradiol and estrone. Recent studies indicate that 4-Androstenedione is involved in aromatase inhibitors induce painful musculoskeletal symptoms (AIMSS) by activation of TRPA1.
Testosterone precursor and metabolite with androgenic activity.
Testosterone precursor and metabolite with androgenic activity; may increase the risk of prostate or pancreatic cancer.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?