Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 354,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.32
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
354,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C18H16O3/c1-2-13(12-8-4-3-5-9-12)16-17(19)14-10-6-7-11-15(14)21-18(16)20/h3-11,13,20H,2H2,1H3
InChI key
QNDUUBVQYBBRBW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Coumarin derivative that inhibits vitamin K and acts as a long acting oral anticoagulant
Phenprocoumon is a coumarin derivative that inhibits vitamin K and acts as a long acting oral anticoagulant. It was recently found to act synergistically with flutamide to modulate the stability of the androgen receptor (AR) and resensitize AR-mutant prostate cancer cells to flutamide.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?