Przejdź do
SML2370
Dabigatran
≥95% (HPLC), Nonpeptide direct thrombin inhibitor, powder
Synonim(y):
BIBR-953, N-[[2-[[[4-(Aminoiminomethyl)phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-β-alanine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
524,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H25N7O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
471.51
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
524,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Dabigatran, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
0.1 M HCl: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N=C(N)C(C=C1)=CC=C1NCC(N2C)=NC3=C2C=CC(C(N(CCC(O)=O)C4=NC=CC=C4)=O)=C3
InChI
1S/C25H25N7O3/c1-31-20-10-7-17(25(35)32(13-11-23(33)34)21-4-2-3-12-28-21)14-19(20)30-22(31)15-29-18-8-5-16(6-9-18)24(26)27/h2-10,12,14,29H,11,13,15H2,1H3,(H3,26,27)(H,33,34)
InChI key
YBSJFWOBGCMAKL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Dabigatran is a nonpeptide direct thrombin inhibitor. It is an anticoagulant that functions by directly inhibiting both free and fibrin-bound thrombin. Dabigatron has been shown to prevent strokes in those with atrial fibrillation not caused by heart valve issues.
Nonpeptide, direct thrombin inhibitor
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2351
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
0.1 M HCl: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hello, How to reconstitute dabigatran? Thank you
    1 answer
    1. This product can be solubilized in 0.1M HCl at > 2.0 mg/ml. The exact solubility of this product will be listed on the lot-specific Certificate of Analysis.
      Please navigate to the DOCUMENTATION section of the Product Detail Page to access a sample or lot specific Certificate under ‘Certificate of Analysis’:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/sml2370#product-documentation
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Geneva
    • Review 1
    • Votes 0
    1 out of 5 stars.
    Too large bootle for 5 mg bottle
    Placing a 5 mg powder in a large glass bottle is really inconvenient. The power cannot be taken out at all.
    Helpful?
    1. Response from Merck KGaA:
      Thank you for your review.
      SML2370 is supplied in a large enough vial for the product to be reconstituted in it. This allows the full amount to be reconstituted without losing powder while transferring. Please do not transfer powder out of the vial before reconstitution.
      We encourage customers who experience problems with our products to contact us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.