Przejdź do
SML2376
GSK′963
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-[(5S)-4,5-Dihydro-5-phenyl-1H-pyrazol-1-yl]-2,2-dimethyl-1-propanone; 2,2-Dimethyl-1-(5(S)-phenyl-4,5-dihydro-pyrazol-1-yl)-propan-1-one, GSK 963, GSK′ 963A, GSK′963A, GSK-963, GSK-963A, GSK963, GSK963A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
567,00 zł
481,95 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2300,00 zł
1955,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
481,95 zł
Cena katalogowa567,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C(C)(C)C)N1[C@H](C2=CC=CC=C2)CC=N1
Biochem/physiol Actions
Brain-penetrant, highly potent and selective RIPK1 (RIP1) inhibitor with necroptosis blocking efficacy in vitro and in vivo.
GSK′963 (GSK′963A) is a brain-penetrant, highly potent and selective ATP site-targeting receptor-interacting protein 1 kinase (RIP1; RIPK1) inhibitor (IC50 = 0.8-8 nM with 50 μM ATP; IC50 >10 μM against RIPK2/3/5 and 335 other kinases) that protects against TNFα/zVAD-induced necroptosis (EC50 = 1/4 nM in mouse L929/human U937 cultures) and blocks Y. pestis-induced death of murine fetal liver macrophages (1 μM). GSK′963 prevents lethal hypothermia by acute sterile shock (2 mg/kg i.p. 15 min prior to TNFα/zVAD i.v.) and protects against acute neuronal death upon autologous blood intracerebral hemorrhage induction in mice in vivo (25 mg/kg/3 hr i.p.).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2377SML2001SML2745
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)