Przejdź do
SML2377
GSK′962
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-[(5R)-4,5-Dihydro-5-phenyl-1H-pyrazol-1-yl]-2,2-dimethyl-1-propanone; 2,2-Dimethyl-1-(5(R)-phenyl-4,5-dihydro-pyrazol-1-yl)-propan-1-one, GSK 962, GSK 963 inactive control, GSK 963 negative control, GSK′ 962A, GSK′962A, GSK′963 inactive control, GSK′963 negative control, GSK-962, GSK-962A, GSK962, GSK962A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1550,00 zł
1317,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1317,50 zł
Cena katalogowa1550,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C(C)(C)C)N1[C@@H](C2=CC=CC=C2)CC=N1
Biochem/physiol Actions
GSK′962 (GSK′962A) corresponds to the inactive (R)-enantiomer of the highly potent and selective RIPK1 (RIP1) inhibitor GSK′963 (GSK′963A). GSK′962 serves as an ideal GSK′963 negative control compound for probing RIPK1-mediated responses both in vitro and in vivo.
Inactive (R)-enantiomer and an ideal negative control of GSK′963 for probing RIPK1-mediated responses both in vitro and in vivo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2376SML2745SML2001
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
GSK′962 order for academic research
-
-
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)