Przejdź do
SML2472
UPGL00004
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Phenyl-N-(5-(4-((5-(2-phenylacetamido)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)amino)piperidin-1-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, N-[5-[4-[[5-[(2-Phenylacetyl)amino]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]amino]-1-piperidinyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]benzeneacetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
383,00 zł
325,55 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
1173,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H26N8O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
534.66
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
325,55 zł
Cena katalogowa383,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to pink
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CC1=CC=CC=C1)NC(S2)=NN=C2N(CC3)CCC3NC4=NN=C(NC(CC5=CC=CC=C5)=O)S4
InChI
1S/C25H26N8O2S2/c34-20(15-17-7-3-1-4-8-17)27-23-30-29-22(36-23)26-19-11-13-33(14-12-19)25-32-31-24(37-25)28-21(35)16-18-9-5-2-6-10-18/h1-10,19H,11-16H2,(H,26,29)(H,27,30,34)(H,28,31,35)
InChI key
MRYCNTHLPRENBA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
UPGL00004, a BPTES analog, is an orally available, potent and selective inhibitor of glutaminase C (GAC) that potently inhibits the growth of triplenegative breast cancer cells. UPGL00004 directly binds to the allosteric site at GAC.
orally available, potent and selective inhibitor of glutaminase C (GAC)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0601CB_91081914
vibrant-m
C0004
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to pink
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)