Przejdź do
SML2482
Ticagrelor
≥98% (HPLC), adensoine purinoceptor P2Y12 receptor antagonist, powder
Synonim(y):
Ticagrelor, (1S,2S,3R,5S)-3-[7-{[(1R,2S)-2-(3,4-difluorophenyl)cyclopropyl]amino}-5­(propylthio)-3H-[1,2,3]-triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl]-5-(2-hydroxyethoxy)cyclopentane-1,2-diol, (1S,2S,3R,5S)-3-[7-{[(1R,2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropyl]amino}-5-(propylsulfanyl)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl]-5-(2-hydroxyethoxy)-1,2-cyclopentanediol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
281,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
568,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H28F2N6O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
522.57
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
281,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ticagrelor, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -55 to -65°, c = 0.2 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC1=C(F)C=C([C@]2([H])C[C@@]2([H])NC3=NC(SCCC)=NC4=C3N=NN4[C@]5([H])C[C@H](OCCO)[C@@H](O)[C@H]5O)C=C1
InChI
1S/C23H28F2N6O4S/c1-2-7-36-23-27-21(26-15-9-12(15)11-3-4-13(24)14(25)8-11)18-22(28-23)31(30-29-18)16-10-17(35-6-5-32)20(34)19(16)33/h3-4,8,12,15-17,19-20,32-34H,2,5-7,9-10H2,1H3,(H,26,27,28)/t12-,15+,16+,17-,19-,20+/m0/s1
InChI key
OEKWJQXRCDYSHL-FNOIDJSQSA-N
Gene Information
human ... P2RY12(64805)
General description
Ticagrelor (AZD6140) is a cyclopentyl-triazolopyrimidine.
Biochem/physiol Actions
Ticagrelor is an antithrombotic antiplatelet drug that acts by direct and reversible competitive inhibition of the adensoine purinoceptor P2Y12 receptor. It has clinical benefits in people affected with acute coronary syndrome. It might also play a beneficial role on endothelial function. Ticagrelor can prevent the uptake of adenosine by human erythrocytes and can promote the liberation of adenosine triphosphate (ATP) from human erythrocytes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0002222PHR2788Y0002223
Ticagrelor European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0002222
Ticagrelor
description
≥98% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
optical activity
[α]/D -55 to -65°, c = 0.2 in methanol
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ticagrelor
Piktogramy
Environment
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)