Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 482,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19FN4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
482,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1CCN(CC1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN4N(C)COc2c34)C(O)=O
InChI
1S/C17H19FN4O4/c1-19-3-5-21(6-4-19)14-12(18)7-10-13-16(14)26-9-20(2)22(13)8-11(15(10)23)17(24)25/h7-8H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)
InChI key
BPFYOAJNDMUVBL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Marbofloxacin is a broad-spectrum fluoroquinolone antibiotic active against both Gram-negative and Gram-positive bacteria. It is believed to act by impairing the bacterial DNA gyrase. Marbofloxacin has also been shown to exhibit antileishmanial activity in a canine model.
Legal Information
Zeniquin is a registered trademark of Pfizer, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Marbofloxacin
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?