Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H37N3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
535.70
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NC(C)(C)C)c1c2c(c(ccc2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)C4CCCCC4)Cc3ccccc3)ccc1
InChI key
DQXORJHBZHLLTE-SANMLTNESA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of ubiquitin specific protease 30 (USP30)
MF-094 is a potent inhibitor of ubiquitin specific protease 30 (USP30), a de-ubiquitinating enzymes (DUB) that opposes the action of parkin-mediated ubiquitination in clearing damaged mitochondria. MF-094 is selective for USP30 with an IC50 value of 120 nM, compared to >10 μM for USPs 1, 8, and 9.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description targeting mouse Usp30 | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL4438, purified immunoglobulin |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| form powder | form powder | form lyophilized powder | form buffered aqueous glycerol solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?