Przejdź do
SML2568
XMD8-87
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5,11-Dihydro-2-[[2-methoxy-4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]amino]-11-methyl-6H-pyrimido[4,5-b][1,4]benzodiazepin-6-one, ACK1-B19
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
300,00 zł
255,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H27N7O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
445.52
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
255,00 zł
Cena katalogowa300,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1(CCN(CC1)c2cc(c(cc2)Nc3nc4[n](c5c([c]([nH]c4cn3)=O)cccc5)C)OC)C
InChI
1S/C24H27N7O2/c1-29-10-12-31(13-11-29)16-8-9-18(21(14-16)33-3)27-24-25-15-19-22(28-24)30(2)20-7-5-4-6-17(20)23(32)26-19/h4-9,14-15H,10-13H2,1-3H3,(H,26,32)(H,25,27,28)
InChI key
LGLHCXISMKHLIK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of Ack1 (Activated CDC42 kinase 1, TNK2)
XMD8-87 is a potent and selective inhibitor of Ack1 (Activated CDC42 kinase 1, TNK2), a kinase that regulates cellular attachment and migration and whose over-expression correlates with a more invasive phenotype of cancer cells and predisposition of primary tumor cells to metastasis. XMD8-87 had a Kd of 15 nM against ACK1 and was also found to inhibit murine Ba/F3 tumor cells having leukemia-associated TNK2 mutations. It inhibited TNK2 D163E cells with an IC50 value of 38 nM and TNK2 R806Q cells with an IC50 value of 113 nM.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1382SAB1401511HPA069561
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)