Przejdź do
SML2592
Arteether
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
β-Arteether, (+)-Arteether, (3R,5aS,6R,8aS,9R,10S,12R,12aR)-10-Ethoxydecahydro-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin, Dihydroartemisinin ethyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
278,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H28O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.40
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
278,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +148 to +165°, c = 1 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1OC2(O[C@H]3O[C@@H]([C@@H]([C@H]4[C@]31[C@H]([C@@H](CC4)C)CC2)C)OCC)C
InChI
1S/C17H28O5/c1-5-18-14-11(3)13-7-6-10(2)12-8-9-16(4)20-15(19-14)17(12,13)22-21-16/h10-15H,5-9H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+,14+,15-,16?,17-/m1/s1
InChI key
NLYNIRQVMRLPIQ-BVCZABNKSA-N
Biochem/physiol Actions
Antimalarial artemisinin derivative
Arteether is a semisynthetic artemisinin derivative with antimalarial activity. It has been used for the treatment of chloroquine-resistant Plasmodium falciparum malaria and cerebral malaria, and has also been shown to have anticancer activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
576615862658283
Tee bore 0.020 in., 10-32 thread
57661
Tee
Supelco
Supelco
58626
Tee
Tee zero dead volume, for connecting 1/16 in., bore size 0.75 mm
58283
Tee
description
≥95% (HPLC)
description
bore 0.020 in., 10-32 thread
description
zero dead volume, for connecting 1/16 in., bore size 0.25 mm
description
zero dead volume, for connecting 1/16 in., bore size 0.75 mm
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
optical activity
[α]/D +148 to +165°, c = 1 in chloroform-d
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Piktogramy
FlameHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Org. Perox. D - Repr. 2
Klasa składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)