Przejdź do
SML2600
Melitracen hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Melitracen hydrochloride, 3-(10,10-dimethyl-9(10H)-anthracenylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine hydrochloride, U-24973A hydrochloride, 3-[10,10-Dimethyl-9(10H)-anthrylidene]-N,N-dimethylpropylamine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
361,00 zł
306,85 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H25N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.89
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
306,85 zł
Cena katalogowa361,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[N+H](CCC=C1c2c(cccc2)C(c3c1cccc3)(C)C)(C)C
InChI
1S/C21H25N.ClH/c1-21(2)19-13-7-5-10-17(19)16(12-9-15-22(3)4)18-11-6-8-14-20(18)21;/h5-8,10-14H,9,15H2,1-4H3;1H
InChI key
RADLXCPDUXFGFF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Melitracen is a tricyclic antidepressant (TCA) that likely exerts its in vivo efficacy similarly as imipramine and amitriptyline by inhibiting serotonin-norepinephrine reuptake.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP1151Y00011581379300
description
≥98% (HPLC)
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
solid
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Melitracen hydrochloride
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)