Przejdź do
SML2608
CSRM617 Hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2,3,4-Trihydroxyphenyl-methylidene)-hydrazino-2-amino-3-hydroxy-1-propanone hydrochloride, 2-Amino-3-hydroxy-N′-(2,3,4-trihydroxybenzylidene)propanehydrazide hydrochloride, 2-[(2,3,4-trihydroxyphenyl)methylene] serinehydrazide hydrochloride (1:1)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
439,00 zł
373,15 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
1504,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N3O5 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.69
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
373,15 zł
Cena katalogowa439,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=C(C=CC(O)=C1O)C=NNC(C(CO)N)=O.Cl
InChI key
YBUPSOQAGSOATG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CSRM617 is an ONECUT2 (OC2) inhibitor that directly targets OC2 HOX domain (KD = 7.43 μM) and disrupts OC2 target genes promoter binding. CSRM617 blocks OC2-dependent prostate cancer growth in cultures (IC50 = 4-50 μM; 48 h) via apoptosis induction (fold of untreated annexin V population = 2.3/10 μM, 3.5/20 μM; 22Rv1) and exhibits in vivo efficacy against metastases as well as the growth of established 22Rv1 tumor in mice in vivo (50 mg/kg/day ip.).
HOX domain-targeting ONECUT2 (OC2) inhibitor against OC2-dependent prostate cancer growth in vitro and in vivo.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)