Przejdź do
SML2663
Selamectin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
PF-2636204, PHA-708778, UK-124114, (5Z)-25-Cyclohexyl-4′-O-de(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-5-demethoxy-25-de(1-methylpropyl)-22,23-dihydro-5-(hydroxyimino)avermectin A1a
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
327,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H63NO11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
769.96
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
327,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O/N=C1[C@]2([H])[C@]3(O)[C@@](C(O[C@@H]4C[C@]5(O[C@@](C/C=C(C)/[C@@H](O[C@]6([H])C[C@@H]([C@@H](O)[C@H](C)O6)OC)[C@@H](C)/C=C/C=C3\CO2)([H])C4)O[C@H](C7CCCCC7)[C@@H](C)CC5)=O)([H])C=C\1C
InChI
1S/C43H63NO11/c1-24-11-10-14-30-23-50-40-36(44-48)27(4)19-33(43(30,40)47)41(46)52-32-20-31(16-15-25(2)38(24)53-35-21-34(49-6)37(45)28(5)51-35)54-42(22-32)18-17-26(3)39(55-42)29-12-8-7-9-13-29/h10-11,14-15,19,24,26,28-29,31-35,37-40,45,47-48H,7-9,12-13,16-18,20-23H2,1-6H3/b11-10+,25-15+,30-14+,44-36-/t24-,26-,28-,31+,32-,33-,34-,35-,37-,38-,39-,40+,42+,43+/m0/s1
InChI key
AFJYYKSVHJGXSN-XHKIUTQPSA-N
Biochem/physiol Actions
Selamectin is a veterinary parasiticide and anthelminthic. Its mechanism of action is by activating glutamate-gated chloride channels at muscle synapses.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
161172932476Y0001734
Selamektyna United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1611729
Selamektyna
Selamectin VETRANAL®, analytical standard
Supelco
32476
Selamectin
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
VETRANAL®, analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Selamectin
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)