Przejdź do
SML2690
Pyridostatin hydrochloride
≥98% (HPLC), powder, G-quadruplex DNA stabilizing agent
Synonim(y):
4-(2-Aminoethoxy)-N2,N6-bis(4-(2-aminoethoxy)quinolin-2-yl)pyridine-2,6-dicarboxamide hydrochloride, 4-(2-Aminoethoxy)-N2,N6-bis[4-(2-aminoethoxy)-2-quinolinyl]-2,6-pyridinedicarboxamide hydrochloride, RR 82 HCl, RR-82 HCl, RR82 HCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
516,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H32N8O5 · xHCl
Masa cząsteczkowa:
596.64 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
516,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Pyridostatin hydrochloride, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCOc1cc(nc(c1)C(=O)Nc4nc5c(c(c4)OCCN)cccc5)C(=O)Nc2nc3c(c(c2)OCCN)cccc3
InChI key
VGHSATQVJCTKEF-UHFFFAOYSA-N
Application
Pyridostatin hydrochloride has been used as a G-quadruplex (G4)-stabilizing ligand to check the effect of G4s on fork progression. It has also been used as a G4-stabilizing ligand to study the effect of G4 on apurinic/apyrimidinic endonuclease 1 (APE1) mediated Kirsten rat sarcoma virus (KRAS) expression in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) cell lines.
Biochem/physiol Actions
Pyridostatin is a highly selective G-quadruplex (G4) interacting molecule. It retards the growth of human cancer cells by inducing replication/transcription dependent on DNA damage. Pyridostatin stabilizes G-quadruplexes, targeting the proto-oncogene SRC and telomeric G4, inducing DNA damage and cell-cycle arrest.
Stabilizer of G-quadruplexes (G4).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP303132015
Endosulfan PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32015
Endosulfan
description
≥98% (HPLC)
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
description
PESTANAL®, analytical standard
form
powder
form
lyophilized
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
color
white to beige
color
white to off-white
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hi, I need to make up a known concentration solution of this compound, but you only supply a free base molecular weight. Can you provide me with a full molecular weight for lot #0000374186? Also, what's the storage and water solubility? Thanks in advance
    1 answer
    1. The solubility of this material is tested in DMSO. The solubility in water has not been determined. However, external sources indicate that Pyridostatin hydrochloride is soluble in water at 1 mM. Solutions may be stored up to 1 month at -20°C (store solutions under nitrogen). The HCl content varies from lot to lot and may range from 4.5 to 5.5 mol/mol. The water content may also range from 0.0 - 7.0 mol/mol. This information is reported in the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/sml2690#product-documentation
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review