Przejdź do
SML2699
SHMT inhibitor Hit 1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4,4′-[2,4-Pyrimidinediylbis(4,1-phenyleneimino)]bis[4-oxo-butanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
439,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
1504,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H22N4O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
462.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
439,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(C2=NC=CC(C3=CC=C(C=C3)NC(CCC(O)=O)=O)=N2)C=C1)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H22N4O6/c29-20(9-11-22(31)32)26-17-5-1-15(2-6-17)19-13-14-25-24(28-19)16-3-7-18(8-4-16)27-21(30)10-12-23(33)34/h1-8,13-14H,9-12H2,(H,26,29)(H,27,30)(H,31,32)(H,33,34)
InChI key
LZRQXDAEFLBXCL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SHMT inhibitor Hit 1 is a potent and specific inhibitor of serine hydroxymethyltransferase (SHMT). SHMT inhibitor Hit 1 potently inhibits SHMT1 and SHMT2 in rat liver homogenate.
potent and specific inhibitor of serine hydroxymethyltransferase (SHMT)
Inhibition of serine/glycine synthesis by SHMT inhibitors can be an effective strategy to treat serine/glycine synthesis-dependent cancers. Therefore, SHMT inhibitor can be a potential cancer drug target. SHMT inhibitor Hit 1 may inhibit SHMT with an IC50 of 0.53 μM.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABS1822SML3340HPA020543
description
≥98% (HPLC)
description
clone 4D2.1, from mouse
description
≥98% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
-
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)