Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 491,00 zł 417,35 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H21FN2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
417,35 zł
Cena katalogowa491,00 złZaoszczędź 15%Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)[S](=O)(=O)N(C2CCc3[n](c4c(c3C2)cccc4)CC(=O)O)C
InChI
1S/C21H21FN2O4S/c1-23(29(27,28)16-9-6-14(22)7-10-16)15-8-11-20-18(12-15)17-4-2-3-5-19(17)24(20)13-21(25)26/h2-7,9-10,15H,8,11-13H2,1H3,(H,25,26)
InChI key
CANCTKXGRVNXFP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active, potent and selective prostaglandin D2 receptor DP2 (CRTH2) antagonist without affinity or activity toward DP1 (PTGDR) and TP (TBXA2R).
TM30089 is a ramatroban analog and an orally active, high-affinity, potent and selective prostaglandin D2 receptor 2 (DP2; CRTH2) antagonist (Ki = 0.6 nM/hDP2 against 1.2 nM PGD2; Ki = 1.2 μM/hDP1 against 0.5 nM PGD2, >10 μM/hTP against 5 nM SQ29548) that blocks PGD2-induced responses in hDP2 transfectants (IP1/βarr IC50 = 1.2/3.0 nM) and exhibits in vivo efficacy in a murine model of renal tubulointerstitial fibrosis (20 mg/kg b.i.d. p.o., starting 4 days before or 3 days after unilateral ureteral obstruction/UUO).
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?