Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 439,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H32F6N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
578.59
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
439,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(C)(C)C(=O)N(C)c2cnc(cc2c4c(cccc4)C)N3CCN(CC3)C)C(F)(F)F
InChI
1S/C30H32F6N4O/c1-19-8-6-7-9-23(19)24-17-26(40-12-10-38(4)11-13-40)37-18-25(24)39(5)27(41)28(2,3)20-14-21(29(31,32)33)16-22(15-20)30(34,35)36/h6-9,14-18H,10-13H2,1-5H3
InChI key
WAXQNWCZJDTGBU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Brain-penetrant, orally active, potent and selective neurokinin-1 (NK1) receptor (NK1R; Tachykinin receptor 1) antagonist with antiemetic efficacy in vivo.
Netupitant is a brain-penetrant, orally active, potent and selective neurokinin-1 (NK1) receptor (NK1R; Tachykinin receptor 1) antagonist (Ca+2 mobilization IC50 = 11.2 nM/hNK1 vs. >1 μM/rNK1 & hNK2/3; hNK1/2/3 Ki = 0.95 nM/1.6 μM/1.6 μM) that effectively blocks agonist GR73632-induced foot tapping in gerbils (ID50 = 0.5 mg/kg po 2h prior to 3 pmol/5 μL GR73632/gerbil icv). In addition to antiemetic efficacy against substance P-associated vomiting reflexes, netupitant is also reported to enhance the analgesic effects of electroacupuncture (EA) among humanized mice with sickle cell disease in response to pain in vivo (10 mg/kg/day, i.p.).
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description AldrichCPR |
| form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?