Przejdź do
SML2817
BAY-1797
≥98% (HPLC), P2X4 antagonist, powder
Synonim(y):
N-(4-(3-Chlorophenoxy)-3-sulfamoylphenyl)-2-phenylacetamide, N-[3-(Aminosulfonyl)-4-(3-chlorophenoxy)phenyl]benzeneacetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
471,00 zł
400,35 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H17ClN2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.88
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
400,35 zł
Cena katalogowa471,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
BAY-1797, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=CC(OC2=C(C=C(NC(CC3=CC=CC=C3)=O)C=C2)S(=O)(N)=O)=C1
InChI key
CSJYMAFXYMYNCK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BAY-1797 orally available, potent and selective P2X4 antagonist that is suitable for in vivo studies in rodents. BAY-1797 exhibits potent anti-inflammatory and anti-nociceptive effects in mouse CFA inflammatory pain model.
potent and selective P2X4 antagonist
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2818
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)