Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 437,00 zł 371,45 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1680,00 zł 1428,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H15N5
Masa cząsteczkowa:
313.36
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
371,45 zł
Cena katalogowa437,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
AZ12601011 is an orally active, subtype-selective TGF-β type I receptors active site inhibitor (active-site affinity: ALK4/5/6 Kd = 2.6/2.9/42 nM, ALK1/2/3 Kd = 40/15/40 μM) that prevents ALK4/5/7-mediated Smad2, but not ALK1/2/3/6-mediated Smad1, phosphorylation (10 μM; NIH3T3 expressing respective constitutively active receptors). AZ12601011 inhibits 4T1 murine mammary carcinoma growth in cultures (IC50 = 400 nM) and in vivo (50 mg/kg bid. po. mice). AZ12601011 also causes heart valve lesions and physeal dysplasia in rats (150 mg/kg/day po. for 7 days), consistent with a critical role of ALK5 in maintaining the integrity of heart valve and physis.
Orally active, subtype-selective TGF-β type I receptors ALK4/5/7 active site inhibitor in vitro and in vivo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to light brown | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?