Przejdź do
SML2830
trans-Ned-19
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(1R,3S)-)-1-[3-[[4-(2-Fluorophenyl)-1-piperazinyl]methyl]-4-methoxyphenyl]-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid, Ned-19, trans (1R,3S)-NED-19
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
890,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3000,00 zł
2550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H31FN4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
514.59
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1c(cccc1)N2CCN(CC2)Cc3c(ccc(c3)[C@H]4N[C@@H](Cc5c6c([nH]c54)cccc6)C(=O)O)OC
InChI
1S/C30H31FN4O3/c1-38-27-11-10-19(16-20(27)18-34-12-14-35(15-13-34)26-9-5-3-7-23(26)31)28-29-22(17-25(33-28)30(36)37)21-6-2-4-8-24(21)32-29/h2-11,16,25,28,32-33H,12-15,17-18H2,1H3,(H,36,37)/t25-,28+/m0/s1
InChI key
FUHCEERDBRGPQZ-LBNVMWSVSA-N
Biochem/physiol Actions
NAADP (nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate) has recently been recognized as a crucial Ca2+-releasing second messenger in several mammalian tissues including pancreatic, brain and cardiac. Ned-19 is a potent inhibitor of NAADP action. It is a selective blocker of cellular NAADP-induced Ca2+-release and can fluorescently label NAADP receptors. Ned-19 blocks NAADP signaling at nanomolar concentrations. In intact cells, Ned-19 blocked NAADP signaling and fluorescently labeled NAADP receptors.The trans-Ned-19 is more potent than the cis form in regard to both inhibition of Ca2+ release (IC50 of 6 nM versus 800 nM) and [32P]NAADP binding (IC50 of 0.4 nM versus 15 μM).
Potent inhibitor of NAADP action, selective blocker of cellular NAADP-induced Ca2+-release; fluorescently labels NAADP receptors
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2124
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)