Przejdź do
SML2837
Tizoxanide
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Hydroxy-N-(5-nitro-2-thiazolyl)benzamide, 2-Hydroxy-N-(5-nitrothiazol-2-yl)benzamide, Desacetyl-NTZ, Desacetyl-nitazoxanide, NSC 697856, NTZ metabolite, Nitazoxanide metabolite, TIZ
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
424,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
1453,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7N3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
424,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(C(NC2=NC=C([N+]([O-])=O)S2)=O)C=CC=C1
InChI
1S/C10H7N3O4S/c14-7-4-2-1-3-6(7)9(15)12-10-11-5-8(18-10)13(16)17/h1-5,14H,(H,11,12,15)
InChI key
FDTZUTSGGSRHQF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Active metabolite of the antimicrobial nitazoxanide (NTZ) with antiparasitic, antiviral and broad-spectrum bacterial pyruvate-ferredoxin oxidoreductase (PFOR) inhibitory efficacy.
Tizoxanide (TIZ) is the active metabolite of the broad-spectrum parasiticidal drug nitazoxanide (NTZ), a noncompetitive inhibitor against bacterial pyruvate-ferredoxin oxidoreductase (PFOR Ki 2 to 10 μM). NTZ deacetylates rapidly to TIZ in plasma (t1/2 ~6 min at 37°C in human plasma) and in the presence of liver microsomes. NTZ is also reported to exhibit antiviral activity against Hepatitis C, Norovirus, Paramyxovirus, Influenza, Vaccinia, and Zika.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1463982N0290PHR2888
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)