Przejdź do
1463982
USP
Związek pokrewny nitazoksanidu B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
N-(5- Nitro-1,3-thiazol-2-yl)-2-hydroxybenzamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7N3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.25
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
nitazoxanide
packaging
pkg of 25 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
room temp
SMILES string
[s]1c(ncc1[N+](=O)[O-])NC(=O)c2c(cccc2)O
InChI
1S/C10H7N3O4S/c14-7-4-2-1-3-6(7)9(15)12-10-11-5-8(18-10)13(16)17/h1-5,14H,(H,11,12,15)
InChI key
FDTZUTSGGSRHQF-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny USP Nitazoxanide Related Compound B, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML28371463971PHR2889
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
format
-
format
neat
format
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
API family
nitazoxanide
API family
-
API family
nitazoxanide
API family
nitazoxanide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)