Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 140,00 zł 119,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 555,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5C6H3(F)CH(CH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
119,00 zł
Cena katalogowa140,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](C(O)=O)c1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)/t10-/m1/s1
InChI key
SYTBZMRGLBWNTM-SNVBAGLBSA-N
Biochem/physiol Actions
Tarenflurbil (or R-flurbiprofen) is an R enantiomer of racemic NSAID flurbiprofen that does not inhibit either cyclooxygenase 1 (COX-1) or cyclooxygenase 2 (COX-2). Tarenflurbil potently reduces levels of beta amyloid in human cells through direct inhibition of γ-secretase.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| form powder | form solid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?