Przejdź do
SML2845
Betrixaban
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
PRT054021, MK-4448, MLN1021, N-(5-Chloro-2-pyridinyl)-2-[[4-[(dimethylamino)iminomethyl]benzoyl]amino]-5-methoxybenzamide, N-(5-Chloropyridin-2-yl)-2-(4-(N,N-dimethylcarbamimidoyl)benzamido)-5-methoxybenzamide, PRT-054021
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
424,00 zł
360,40 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
1453,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H22ClN5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
451.91
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
360,40 zł
Cena katalogowa424,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CN=C(C=C1)NC(C2=C(NC(C3=CC=C(C(N(C)C)=N)C=C3)=O)C=CC(OC)=C2)=O
InChI
1S/C23H22ClN5O3/c1-29(2)21(25)14-4-6-15(7-5-14)22(30)27-19-10-9-17(32-3)12-18(19)23(31)28-20-11-8-16(24)13-26-20/h4-13,25H,1-3H3,(H,27,30)(H,26,28,31)
InChI key
XHOLNRLADUSQLD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Betrixaban is an orally active, active site-targeting, highly potent and selective factor Xa (fXa) inhibitor (IC50 = 1.5 nM; Ki = 117 pM) with much reduced plasma kallikrein inhibitory activity (IC50 = 6.3 μM) and little potency against thrombin, trypsin, t-PA, aPC or plasmin inhibition (IC50 >10 μM). Betrixaban exhibits good pharmacokinetic properties and anticoagulant efficacy against various thromboembolism (VTE) events in vivo.
Orally active, active site-targeting, highly potent and selective factor Xa (fXa) inhibitor with anticoagulant efficacy against thromboembolism (VTE) events in vivo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3285PHR84151040741
Apixaban pkg of 250 mg, certified reference material, pharmaceutical secondary standard
PHR8415
Apixaban
USP
USP
1040741
Apiksaban
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
pkg of 250 mg, certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Narządy docelowe
Blood
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)