Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 472,00 zł 401,20 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł 1623,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
401,20 zł
Cena katalogowa472,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H](C3C[C@](C1)(CC=C3C)CO)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C16H20O3/c1-11-6-7-16(9-17)8-14(11)15(19-10-16)12-2-4-13(18)5-3-12/h2-6,14-15,17-18H,7-10H2,1H3/t14?,15-,16+/m0/s1
InChI key
XXIFNRNIQJKFLP-MERJSTESSA-N
Biochem/physiol Actions
AB-1 is a highly selective estrogen receptors ERα and ERβ modulator over G protein-coupled estrogen receptor GPER. AB-1 is an agonist of ER transcriptional activity, but it acts as an antagonist of rapid signaling through ERα.
highly selective estrogen receptors ERα and ERβ modulator over G protein-coupled estrogen receptor GPER
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description affinity isolated antibody | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form buffered aqueous solution | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility - | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color - | color white to gray |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?