Przejdź do
SML2860
Triptorelin acetate
≥98% (HPLC), luteinizing hormone releasing hormone (LHRH) agonist analog, powder
Synonim(y):
6-D-Tryptophan-Luteinizing Hormone-Releasing Factor acetate, [D-Trp6]-LH-RH acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
424,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
1453,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C64H82N18O13 · xC2H4O2
Masa cząsteczkowa:
1311.45 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
424,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Triptorelin acetate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Synthetic LHRH agonist analog
Triptorelin acetate is a synthetic decapeptide agonist analog of luteinizing hormone releasing hormone (LHRH). It is used clinically to treat prostate cancer and precocious puberty in boys and girls.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1696131T3652PHL89811
Triptolide phyproof® Reference Substance
PHL89811
Triptolide
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
from Tripterygium wilfordii, ≥98% (HPLC), solid
description
phyproof® Reference Substance
form
powder
form
solid
form
solid
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
white to off-white
color
-
color
white to off-white
color
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)